Learn More
5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-tiol (MMTD), Mikromol™
Descripción
5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-tiol (MMTD)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-thiol (MMTD) |
| CAS | 29490-19-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-thiol (MMTD) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C3 H4 N2 S2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Cefazolin Sodium Imp. E (EP), Cefazolin Imp. E (EP), 5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-thiol, MMTD, Cefazolin Sodium Impurity E, Cefazolin Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H4N2S2/c1-2-4-5-3(6)7-2/h1H3,(H,5,6) |
| SMILES | Cc1nnc(S)s1 |
| Nombre IUPAC | 5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-tiol |
| Mostrar más |