Learn More
Sal de potasio del ácido 5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Methyl-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylic Acid','Potassium Salt |
| CAS | 888504-28-7 |
| Fórmula molecular | C4 H3 N2 O3 . K |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1,3,4-Oxadiazole-2-carboxylic acid','5-methyl-','potassium salt (1:1), 1,3,4-Oxadiazole-2-carboxylic acid','5-methyl-','potassium salt (9CI), 5-Methyl-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylic acid potassium, 5-methyl-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylic acid potassium salt, Potassium 5-methyl-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H4N2O3.K/c1-2-5-6-3(9-2)4(7)8;/h1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [K+].Cc1oc(nn1)C(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | potasio;5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-carboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 166.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 165.9781 |