Learn More
5-metil-1-(2-metilpropil)-1H-pirazol-4-amina, TRC
Código de producto. 30466766
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30466766 10 mg 10 miligramos
30482277 100 mg 100 miligramos
30481355 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30466766 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM35604010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 405548-39-2
Fórmula molecular C8 H15 N3
Peso molecular (g/mol) 153.23
Sinónimo 1-Isobutyl-5-methyl-1H-pyrazol-4-amine, 4-Amino-1-isobutyl-5-methylpyrazole
Nombre IUPAC 1-isobutil-5-metil-pirazol-4-amina
SMILES CC(C)Cn1ncc(N)c1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-methyl-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-amine
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H15N3/c1-6(2)5-11-7(3)8(9)4-10-11/h4,6H,5,9H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.1266