Learn More
5-Metoxiuracilo, TRC
Código de producto. 30464447
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30464447 25 g 25 g
30471516 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30464447 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM27175025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6623-81-0
Fórmula molecular C5 H6 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 142.11
Sinónimo 5-Methoxy-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, Uracil, 5-methoxy- (6CI,7CI,8CI), 5-Methoxypyrimidine-2,4-diol, 5-Methoxyuracil, NSC 55452
Nombre IUPAC 5-metaxi-1H-pirimidina-2,4-diona
SMILES COC1=CNC(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methoxyuracil
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6N2O3/c1-10-3-2-6-5(9)7-4(3)8/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.0378