Learn More
5-Metoxitriptófano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Methoxytryptophol |
| CAS | 712-09-4 |
| Fórmula molecular | C11H13NO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 5-Methoxy-1H-indole-3-ethanol, 5-Methoxy-indole-3-ethanol, 3-(2-Hydroxyethyl)-5-methoxyindole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H13NO2/c1-14-9-2-3-11-10(6-9)8(4-5-13)7-12-11/h2-3,6-7,12-13H,4-5H2,1H3 |
| SMILES | COc1ccc2[nH]cc(CCO)c2c1 |
| Nombre IUPAC | 2-(5-metoxi-1H-indol-3-il)etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 191.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 191.0946 |