Learn More
Clorhidrato de 5-metoxitriptamina, TRC
Código de producto. 30474321
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30474321 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30474321 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM271700500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methoxytryptamine Hydrochloride
CAS 66-83-1
Fórmula molecular C11 H14 N2 O . Cl H
Cantidad 500 mg
Sinónimo 5-Methoxy-1H-indole-3-ethanamine Hydrochloride (1:1), 1H-Indole-3-ethanamine','5-methoxy-','monohydrochloride (9CI), Indole','3-(2-aminoethyl)-5-methoxy-','monohydrochloride (8CI), 5-Methoxytryptamine chloride, 5-Methoxytryptamine monohydrochloride, Mexamin, Mexamine
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14N2O.ClH/c1-14-9-2-3-11-10(6-9)8(4-5-12)7-13-11;/h2-3,6-7,13H,4-5,12H2,1H3;1H
SMILES Cl.COc1ccc2[nH]cc(CCN)c2c1
Nombre IUPAC 2-(5-metoxi-1H-indol-3-il)etanamina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 226.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.0873