Learn More
Clorhidrato de 5-metoxitriptamina, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11309625
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11309625 5 g 5 g
11319625 250 mg 250 miligramos
11399615 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11309625 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19070.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66-83-1
Fórmula molecular C11H15ClN2O
Peso molecular (g/mol) 226.704
Número MDL MFCD00012684
Clave InChI TXVAYRSEKRMEIF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methoxytryptamine hydrochloride, mexamine hydrochloride, o-methylserotonin hydrochloride, 2-5-methoxy-1h-indol-3-yl ethanamine hydrochloride, 3-2-aminoethyl-5-methoxyindole hydrochloride, unii-4265ib6qek, 5-methoxy-1h-indole-3-ethylamine hydrochloride, 1h-indole-3-ethanamine, 5-methoxy-, monohydrochloride, 5-methoxy tryptamine hcl, 5 methoxytryptamine hydrochloride
PubChem CID 6198
Nombre IUPAC 2-(5-metoxi-1H-indol-3-il)etanamina; clorhidrato
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)NC=C2CCN.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methoxytryptamine hydrochloride
Punto de fusión 245°C to 250°C (decomposition)
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 3717598
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,6002
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.71
Porcentaje de pureza ≥98%
RU– Solo para uso en investigación