Learn More
Clorhidrato de 5-metoxitriptamina, 97 %, Thermo Scientific™
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosSpecifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 5-Methoxytryptamine hydrochloride |
| Nombre de nota | 97% |
| % mín. CAS | 96.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 246.0°C to 248.0°C |
| Color | De beige a blanco |
| Pérdida por secado | 1% max. |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 5-Methoxytryptamine hydrochloride
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RU– Solo para uso en investigación