Learn More
5-Metoxitriptamina-Alfa,Alfa,Beta,Beta-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Methoxytryptamine-alpha,alpha,beta,beta-d4 |
| CAS | 96236-05-4 |
| Fórmula molecular | C11 D4 H10 N2 O |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 1H-Indole-3-ethan-α,α,β,β-d4-amine','5-methoxy- (9CI), 5-Methoxytryptamine-α,α,β,β-D4, 5-Methoxytryptamine-α,α,β,β-d4, 5-Methoxytryptamine-d4, 5-Methoxy-1H-indole-3-ethan-α,α,β,β-d4-amine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14N2O/c1-14-9-2-3-11-10(6-9)8(4-5-12)7-13-11/h2-3,6-7,13H,4-5,12H2,1H3/i4D2,5D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])c1c[nH]c2ccc(OC)cc12 |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,2-tetradeuterio-2-(5-metoxi-1H-indol-3-il)etanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 194.266 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.136 |