Learn More
5-metoxiresorcinol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Methoxyresorcinol |
| CAS | 2174-64-3 |
| Fórmula molecular | C7 H8 O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8O3/c1-10-7-3-5(8)2-6(9)4-7/h2-4,8-9H,1H3 |
| SMILES | COc1cc(O)cc(O)c1 |
| Nombre IUPAC | 5-metoxibenceno-1,3-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 140.137 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.047 |