Learn More
5-metoxiresorcinol, TRC
Código de producto. 30464719
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30464719 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30464719 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM267608500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methoxyresorcinol
CAS 2174-64-3
Fórmula molecular C7 H8 O3
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8O3/c1-10-7-3-5(8)2-6(9)4-7/h2-4,8-9H,1H3
SMILES COc1cc(O)cc(O)c1
Nombre IUPAC 5-metoxibenceno-1,3-diol
Peso molecular (g/mol) 140.137
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.047