Learn More
5-metoxiquinolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Methoxyquinoline |
| CAS | 6931-19-7 |
| Fórmula molecular | C10 H9 N O |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H9NO/c1-12-10-6-2-5-9-8(10)4-3-7-11-9/h2-7H,1H3 |
| SMILES | COc1cccc2ncccc12 |
| Nombre IUPAC | 5-metoxiquinolina |
| Peso molecular (g/mol) | 159.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 159.0684 |