Learn More
5-metoxipirimidina-2,4(1H,3H)-diona (5-metoxiuracilo), Mikromol™
Código de producto. 30458277
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30458277 4 x 25 mg 100 miligramos
30052556 100 mg 100 miligramos
30050086 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30458277 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0593.0400254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
5-metoxipirimidina-2,4(1H,3H)-diona (5-metoxiuracilo), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methoxyuracil
CAS 6623-81-0
Nombres de analitos o componentes 5-Methoxyuracil
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C5 H6 N2 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 5-Methoxy-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, Uracil, 5-methoxy- (6CI,7CI,8CI), 5-Methoxypyrimidine-2,4-diol, 5-Methoxyuracil, NSC 55452, Fluorouracil Imp. D (EP), Fluorouracil Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6N2O3/c1-10-3-2-6-5(9)7-4(3)8/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9)
Tipo de solución Neat
SMILES COC1=CNC(=O)NC1=O
Nombre IUPAC 5-metoxi-1H-pirimidina-2,4-diona
Peso molecular (g/mol) 142.11
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.0378 g/mol