Learn More
5-metoxipirimidina-2,4(1H,3H)-diona (5-metoxiuracilo), Mikromol™
Descripción
5-metoxipirimidina-2,4(1H,3H)-diona (5-metoxiuracilo)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Methoxyuracil |
| CAS | 6623-81-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 5-Methoxyuracil |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C5 H6 N2 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 5-Methoxy-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, Uracil, 5-methoxy- (6CI,7CI,8CI), 5-Methoxypyrimidine-2,4-diol, 5-Methoxyuracil, NSC 55452, Fluorouracil Imp. D (EP), Fluorouracil Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H6N2O3/c1-10-3-2-6-5(9)7-4(3)8/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9) |
| SMILES | COC1=CNC(=O)NC1=O |
| Nombre IUPAC | 5-metoxi-1H-pirimidina-2,4-diona |
| Mostrar más |