Learn More
5-Metoxipsoraleno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15559533 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15559533 1 g 1 g
15569533 5 g 5 g
15579533 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15559533 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 460660010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 484-20-8 | C12H8O4 | 216.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 484-20-8
Fórmula molecular C12H8O4
Peso molecular (g/mol) 216.19
Clave InChI BGEBZHIAGXMEMV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bergapten, 5-methoxypsoralen, bergaptene, heraclin, majudin, 4-methoxy-7h-furo 3,2-g chromen-7-one, bergaptan, psoraderm, 5-mop, o-methylbergaptol
PubChem CID 2355
ChEBI CHEBI:18293
Nombre IUPAC 4-metoxifuro[3,2-g]cromen-7-ona
SMILES COC1=C2C=CC(=O)OC2=CC3=C1C=CO3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methoxypsoralen
Punto de fusión 190.0°C to 193.0°C
Pérdida por secado 2% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.19
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Methoxypsoralen
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.