Learn More
5-Metoxipiperonal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11368035
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11368035 1 g 1 g
11378035 5 g 5 g
11388035 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11368035 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08213.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5780-07-4 | C9H8O4 | 180.16 g/mol
5-Methoxypiperonal is used in the synthesis of oxazole combretastatin A-4 analogs showing anti-tumor activity. It is also used in the synthesis of endothelin-A antagonist ABT-546, and further in the synthesis of antidepressant rolipram.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5-metoxipiperonal se utiliza en la síntesis de los análogos de combretastatina A-4 de oxazol que muestran actividad antitumoral. También se utiliza en la síntesis del antagonista de la endotelina A, ABT-546, y en la síntesis del antidepresivo rolipram.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con el aire y agentes oxidantes. Almacenar en gas inerte seco. Almacenar lejos del aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5780-07-4
Número MDL MFCD00016900
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methoxypiperonal
Punto de fusión 126°C to 132°C
Fórmula molecular C8H10N2O2
Cantidad 1 g
Beilstein 384077
Sensibilidad Air Sensitive
Sinónimo 3-methoxybenzhydrazide, m-anisic hydrazide, m-anisohydrazide, m-methoxy benzhydrazide, 3-methoxybenzoic hydrazide, benzoylhydrazine, m-methoxy, 3-methoxybenzenecarbohydrazide, 3-methoxybenzene-1-carbohydrazide, benzoic acid, 3-methoxy-, hydrazide, m-anisoylhydrazine
Información de solubilidad Insoluble in water.
Clave InChI VMZSDAQEWPNOIB-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C(=O)NN
Nombre IUPAC 3-metoxibenzohidracida
Peso molecular (g/mol) 166.18
PubChem CID 79848
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Porcentaje de pureza 97%