Learn More
Ácido 5-metaxipentanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-methoxypentanoic acid |
| CAS | 70160-05-3 |
| Fórmula molecular | C6H12O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12O3/c1-9-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8) |
| SMILES | COCCCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 5-metoxipenanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 132.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 132.0786 |