Learn More
Ácido 5-metaxipentanoico, TRC
Código de producto. 30475111
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30475111 50 mg 50 miligramos
30469760 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30475111 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM22801550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70160-05-3
Fórmula molecular C6H12O3
Peso molecular (g/mol) 132.15
Nombre IUPAC Ácido 5-metoxipenanoico
SMILES COCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-methoxypentanoic acid
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O3/c1-9-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.0786