Learn More
5-Metoximetil-2'-desoxiuridina, TRC
Código de producto. 30474009
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30474009 25 mg 25 miligramos
30478286 5 mg 5 miligramos
30482754 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30474009 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26361025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5116-22-3
Fórmula molecular C11H16N2O6
Peso molecular (g/mol) 272.25
Sinónimo 5-Methoxymethyldeoxyuridine, alpha-Methoxythymidine, 2'-Deoxy-5-(methoxymethyl)uridine, 2'-Deoxy-5-(methoxymethyl)-uridine
Nombre IUPAC 1-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolán-2-il]-5-(metoximetil)pirimidina-2,4-diona
SMILES COCC1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methoxymethyl-2'-deoxyuridine
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H16N2O6/c1-18-5-6-3-13(11(17)12-10(6)16)9-2-7(15)8(4-14)19-9/h3,7-9,14-15H,2,4-5H2,1H3,(H,12,16,17)/t7-,8+,9+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.1008