Learn More
Ácido 5-metoxiisoftálico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Methoxyisophthalic Acid |
| CAS | 46331-50-4 |
| Fórmula molecular | C9H8O5 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 5-Methoxy-1,3-benzenedicarboxylic Acid, NSC 302547 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8O5/c1-14-7-3-5(8(10)11)2-6(4-7)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)(H,12,13) |
| SMILES | COc1cc(cc(c1)C(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 5-metoxibenceno-1,3-dicarboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 196.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 196.0372 |