Learn More
5-Metoxiisatina, 97%
Código de producto. 13565030 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
13565030 100 g 100 g
13545030 5 g 5 g
13555030 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13565030 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 448831000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 39755-95-8 | C9H7NO3 | 177,16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39755-95-8
Fórmula molecular C9H7NO3
Peso molecular (g/mol) 177.16
Número MDL MFCD00169023
Clave InChI DMHGXMPXHPOXBF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methoxyisatin, 5-methoxyindoline-2,3-dione, 5-methoxy-2,3-indolinedione, 1h-indole-2,3-dione, 5-methoxy, 5-methoxy-indole-2,3-dione, 5-methoxy isatin, 5-methoxyindole-2,3-dione, 5-methoxy-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, indole-2,3-dione, 5-methoxy, 1h-indole-2,3-dione, 5-methoxy-9ci
PubChem CID 38333
Nombre IUPAC 5-metoxi-1H-indol-2,3-diona
SMILES COC1=CC=C2NC(=O)C(=O)C2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methoxyisatin
Punto de fusión 201°C to 203°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.16
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Methoxyisatin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación