Learn More
5-Metoxiisatina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489757
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11489757 100 g 100 g
11469757 5 g 5 g
11479757 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11489757 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22742.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 39755-95-8 | C9H7NO3 | 177.16 g/mol
5-Methoxyisatin is used for Pharmaceutical intermediates, a raw material used in chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 5-metoxiisatina se utiliza para intermediarios farmacéuticos y como materia prima en síntesis química.
Solubilidad
Soluble en agua fría.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente sellado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 39755-95-8
Fórmula molecular C9H7NO3
Peso molecular (g/mol) 177.16
Número MDL MFCD00169023
Clave InChI DMHGXMPXHPOXBF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methoxyisatin, 5-methoxyindoline-2,3-dione, 5-methoxy-2,3-indolinedione, 1h-indole-2,3-dione, 5-methoxy, 5-methoxy-indole-2,3-dione, 5-methoxy isatin, 5-methoxyindole-2,3-dione, 5-methoxy-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, indole-2,3-dione, 5-methoxy, 1h-indole-2,3-dione, 5-methoxy-9ci
PubChem CID 38333
SMILES COC1=CC=C2NC(=O)C(=O)C2=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 5-Methoxyisatin
Punto de fusión 199°C to 202°C
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Soluble in cold water.
Nombre IUPAC 5-metoxi-2,3-dihidro-1H-indol-2,3-diona
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.16
Porcentaje de pureza 98%