Learn More
5-Metoxiindol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420878
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11420878 25 g 25 g
11400878 1 g 1 g
11410878 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11420878 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25290.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1006-94-6 | C9H9NO | 147.177 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1006-94-6
Fórmula molecular C9H9NO
Peso molecular (g/mol) 147.177
Número MDL MFCD00005674
Clave InChI DWAQDRSOVMLGRQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methoxyindole, 1h-indole, 5-methoxy, femedol, 5-methoxy indole, indol-5-yl methyl ether, indole, 5-methoxy, methoxy-5 indole, unii-dqm3as43pq, methoxy-5 indole french, methoxyindole 5-
PubChem CID 13872
Nombre IUPAC 5-metoxi-1H-indol
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)NC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methoxyindole
Punto de fusión 52°C to 55°C
Punto de ebullición 176°C to 178°C (17 mmHg)
Cantidad 25 g
Beilstein 116722
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.18
Porcentaje de pureza 99%