Learn More
5-Metoxiindol-3-carboxaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11359625
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11359625 1 g 1 g
11379625 250 mg 250 miligramos
11369625 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11359625 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19072.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10601-19-1 | C10H9NO2 | 175.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10601-19-1
Fórmula molecular C10H9NO2
Peso molecular (g/mol) 175.19
Número MDL MFCD00005623
Clave InChI TUWARWGEOHQXCO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methoxyindole-3-carboxaldehyde, 3-formyl-5-methoxyindole, 5-methoxyindole-3-carboxyaldehyde, 5-methoxyindole-3-carbaldehyde, 5-methoxyindole-3-aldehyde, 5-methoxy-3-formylindole, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 5-methoxy, 5-methoxy-indol-3-aldehyde, unii-63c50zw2d0, 5-methoxy-1h-indole-3-carboxaldehyde
PubChem CID 82758
Nombre IUPAC 5-metoxi-1H-indol-3-carbaldehído
SMILES COC1=CC=C2NC=C(C=O)C2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methoxyindole-3-carboxaldehyde
Punto de fusión 179°C to 183°C
Cantidad 1 g
Beilstein 132769
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.19
Porcentaje de pureza 99%