Learn More
5-metoxiindol-3-acetonitrilo, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 5-Methoxyindole-3-acetonitrile |
| CAS | 2436-17-1 |
| Fórmula molecular | C11H10N2O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 5-Methoxy-1H-indole-3-acetonitrile, (5-Methoxy-1H-indol-3-yl)acetonitrile, 3-(Cyanomethyl)-5-methoxyindole, 5-Methoxyindole-3-acetonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H10N2O/c1-14-9-2-3-11-10(6-9)8(4-5-12)7-13-11/h2-3,6-7,13H,4H2,1H3 |
| SMILES | COc1ccc2[nH]cc(CC#N)c2c1 |
| Nombre IUPAC | 2-(5-metoxi-1H-indol-3-il)acetonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 186.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.0793 |