Learn More
5-Metoxiindol-3-ácido acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Methoxyindole-3-acetic Acid |
| CAS | 3471-31-6 |
| Fórmula molecular | C11H11NO3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 5-Methoxy-1H-indole-3-acetic Acid, (5-Methoxy-1H-indol-3-yl)acetic Acid, 2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)acetic Acid, 2-(5-Methoxy-3-indolyl)acetic Acid, 5-Methoxy-3-indoleacetic Acid, 5-Methoxy-3-indolylacetic Acid, 5-Methoxy-IAA, 5-Methoxyindoleacetic Acid, 5-Methyloxyindole-3-acetic Acid, Methoxyindoleacetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H11NO3/c1-15-8-2-3-10-9(5-8)7(6-12-10)4-11(13)14/h2-3,5-6,12H,4H2,1H3,(H,13,14) |
| SMILES | COc1ccc2[nH]cc(CC(=O)O)c2c1 |
| Nombre IUPAC | ácido 2-(5-metoxi-1H-indol-3-il)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 205.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 205.0739 |