Learn More
Ácido 5-metoxiindol-3-acético, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11399625
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11399625 250 mg 250 miligramos
11389625 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11399625 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19073.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3471-31-6 | C11H11NO3 | 205.213 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3471-31-6
Fórmula molecular C11H11NO3
Peso molecular (g/mol) 205.213
Número MDL MFCD00005638
Clave InChI COCNDHOPIHDTHK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methoxyindole-3-acetic acid, 2-5-methoxy-1h-indol-3-yl acetic acid, 5-methoxyindoleacetic acid, methoxyindoleacetic acid, 5-methoxy-3-indoleacetic acid, 5-methoxyindol-3-ylacetic acid, 5-methoxy-1h-indol-3-yl acetic acid, 5-methoxyindole-3-aceticacid, 5-methoxyindoleacetate, 1h-indole-3-acetic acid, 5-methoxy
PubChem CID 18986
ChEBI CHEBI:28281
Nombre IUPAC ácido 2-(5-metoxi-1H-indol-3-il)acético
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)NC=C2CC(=O)O
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 5-Methoxyindole-3-acetic acid
Punto de fusión 145°C to 148°C (decomposition)
Cantidad 250 mg
Beilstein 187161
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.22
Porcentaje de pureza ≥98%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.