Learn More
Éster etílico de ácido 5-metoxiindol-2-carboxílico, 98 %, ACROS Organics™
Código de producto. 11956691 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11956691 10 g Frasco de vidrio 10 g
1 options
Código de producto. 11956691 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 440170100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methoxyindole-2-carboxylic acid ethyl ester
CAS 4792-58-9
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 152°C to 155°C
Color Naranja a amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C12H13NO3
Cantidad 10 g
Sinónimo ethyl 5-methoxyindole-2-carboxylate, 5-methoxy-1h-indole-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl5-methoxyindole-2-carboxylate, ethyl 5-methoxy-2-indolecarboxylate, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-methoxy-, ethyl ester, unii-d63u367gnz, 5-methoxyindole-2-carboxylic acid ethyl ester, methoxy-5 indole carboxylate d'ethyle-2, ethyl 5-methoxyl-1h-indole-2-carboxylate, indole-2-carboxylic acid, 5-methoxy-, ethyl ester
Clave InChI NPIUAXNFAUGNHP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=CC2=C(N1)C=CC(=C2)OC
Nombre IUPAC 5-metoxi-1H-indol-2-carboxilato de etilo
Peso molecular (g/mol) 219.24
PubChem CID 20926
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.24
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Show More Show Less
Product Identifier
  • 5-Methoxyindole-2-carboxylic acid ethyl ester