Learn More
Ácido 5-metoxiindol-2-carboxílico, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10695552 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10695552 10 g Frasco de vidrio 10 g
10336720 1 g Glass bottle 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10695552 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 125900100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 4382-54-1
Fórmula molecular C10H9NO3
Peso molecular (g/mol) 191.19
Número MDL MFCD00005614
Clave InChI YEBJVSLNUMZXRJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methoxyindole-2-carboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-methoxy, 5-methoxy-2-indolecarboxylic acid, indole-2-carboxylic acid, 5-methoxy, acide methoxy-5 indole carboxylique-2, acide methoxy-5 indole carboxylique-2 french, 5-methoxyindol-2-carboxylic acid, 5-methoxy-1h-indole-2-carboxylicacid, pubchem1702, acmc-209jvj
PubChem CID 20401
Nombre IUPAC ácido 5-metoxi-1H-indol-2-carboxílico
SMILES COC1=CC=C2NC(=CC2=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methoxyindole-2-carboxylic acid
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 197.0°C to 201.0°C
Color Marrón a Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Beilstein 22, II, 169
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble in water. Other solubilities: soluble in acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.19
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo