Learn More
Ácido 5-metoxiindol-2-carboxílico, 99 %, Thermo Scientific™
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosSpecifikationer
Specifikationer
| Nombre del producto químico o material | 5-Methoxyindole-2-carboxylic acid |
| Nombre de nota | 99% |
| % mín. CAS | 98.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 197°C to 201°C |
| Color | Marrón a Amarillo |
| Espectro infrarrojo | Authentic |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
| Envase | Glass bottle |
| Cantidad | 1 g |
| Visa mer |
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?