Learn More
Ácido 5-metoxiindol-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11338166
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11338166 5 g 5 g
11328166 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11338166 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15137.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4382-54-1 | C10H9NO3 | 191.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4382-54-1
Fórmula molecular C10H9NO3
Peso molecular (g/mol) 191.19
Número MDL MFCD00005614
Clave InChI YEBJVSLNUMZXRJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methoxyindole-2-carboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-methoxy, 5-methoxy-2-indolecarboxylic acid, indole-2-carboxylic acid, 5-methoxy, acide methoxy-5 indole carboxylique-2, acide methoxy-5 indole carboxylique-2 french, 5-methoxyindol-2-carboxylic acid, 5-methoxy-1h-indole-2-carboxylicacid, pubchem1702, acmc-209jvj
PubChem CID 20401
Nombre IUPAC ácido 5-metoxi-1H-indol-2-carboxílico
SMILES COC1=CC=C2NC(=CC2=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methoxyindole-2-carboxylic acid
Punto de fusión ∽200°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 157478
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.19
Porcentaje de pureza 97%