Learn More
5-Methoxyflavone, MedChemExpress
Código de producto. 16452976
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
16452976 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 16452976 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY107790
MedChemExpress 5-Methoxyflavone, belonged to Flavonoid family, is a DNA polymerase-beta inhibitor and neuroprotective agent against beta-amyloid toxicity. possess central nervous system (CNS) depressant effect mediated through the ionotropic GABAA receptors.
5-Methoxyflavone, belonged to Flavonoid family, is a DNA polymerase-beta inhibitor and neuroprotective agent against beta-amyloid toxicity. possess central nervous system (CNS) depressant effect mediated through the ionotropic GABAA receptors.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methoxyflavone
CAS 42079-78-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H12O3
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (495.52 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=C(C2=CC=CC=C2)OC3=CC=CC(OC)=C13
Peso molecular (g/mol) 252.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.26
Porcentaje de pureza 99.71%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration