Learn More
5-Metoxiflavona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11450118
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 g
0.5 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
0.10 g
0.50 g
2.50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11450118 0.5 g 0.50 g
11440118 0.1 g 0.10 g
11430118 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11450118 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23700.02
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42079-78-7
Fórmula molecular C16H12O3
Peso molecular (g/mol) 252.269
Número MDL MFCD00016942
Clave InChI XRQSPUXANRGDAV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methoxyflavone, 5-methoxy-2-phenyl-4h-chromen-4-one, 5-methoxy-2-phenyl-4-benzopyrone, chembl16685, 4h-1-benzopyran-4-one, 5-methoxy-2-phenyl, 5-methoxy-2-phenyl-chromen-4-one, acmc-20am2h, d0v5hf, bidd:er0473
PubChem CID 94525
Nombre IUPAC 5-metoxi-2-fenilcromen-4-ona
SMILES COC1=CC=CC2=C1C(=O)C=C(O2)C3=CC=CC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methoxyflavone
Punto de fusión 128°C to 131°C
Cantidad 0.5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.27
Porcentaje de pureza 97%