Learn More
5-metoxicarbonilamino-N-acetiltriptamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Methoxycarbonylamino-N-acetyltryptamine |
| CAS | 190277-13-5 |
| Fórmula molecular | C14 H17 N3 O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H17N3O3/c1-9(18)15-6-5-10-8-16-13-4-3-11(7-12(10)13)17-14(19)20-2/h3-4,7-8,16H,5-6H2,1-2H3,(H,15,18)(H,17,19) |
| SMILES | COC(=O)Nc1ccc2[nH]cc(CCNC(=O)C)c2c1 |
| Nombre IUPAC | N-[3-(2-acetamidoetil)-1H-indol-5-il]carbamato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 275.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 275.127 |