Learn More
Ácido 5-(metoxicarbonil)picolínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(Methoxycarbonyl)picolinic Acid |
| CAS | 17874-79-2 |
| Fórmula molecular | C8H7NO4 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2,5-Pyridinedicarboxylic Acid 5-Methyl Ester, 2-Carboxy-5-(methoxycarbonyl)pyridine, NSC 236641 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7NO4/c1-13-8(12)5-2-3-6(7(10)11)9-4-5/h2-4H,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | COC(=O)c1ccc(nc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 5-metoxicarbonilpiridina-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 181.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 181.0375 |