Learn More
5-Metoxicarbonil Uridina de metil, TRC
Código de producto. 30467828
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30467828 5 mg 5 miligramos
30481981 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30467828 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2616155MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29428-50-0
Fórmula molecular C12H16N2O8
Peso molecular (g/mol) 316.26
Sinónimo 1,2,3,4-Tetrahydro-2,4-dioxo-1-β-D-ribofuranosyl-5-pyrimidineacetic Acid Methyl Ester, 5-Carboxymethyluridine Methyl Ester
SMILES O[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1N(C=C2CC(OC)=O)C(NC2=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methoxycarbonyl Methyl Uridine
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16N2O8/c1-21-7(16)2-5-3-14(12(20)13-10(5)19)11-9(18)8(17)6(4-15)22-11/h3,6,8-9,11,15,17-18H,2,4H2,1H3,(H,13,19,20)/t6-,8-,9-,11-/m1/s1