Learn More
Éster de pinacol de ácido 5-(metoxicarbonil)-2-metilfenilborónico, 95 %, Thermo Scientific™
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosSpecifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 5-(Methoxycarbonyl)-2-methylphenylboronic acid pinacol ester |
| CAS | 882679-40-5 |
| Punto de fusión | 157.0°C to 159.0°C |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 94% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula molecular | C15H21BO4 |
| Número MDL | MFCD11520530 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | methyl 4-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoate, 5-methoxycarbonyl-2-methylphenylboronic acid pinacol ester, amtb518, 5-methoxycarbonyl-2-methylphenylboronic acid, pinacol ester, methyl 4-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl benzoate, 4-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoic acid methyl ester, benzoicacid, 4-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-, methyl ester, methyl4-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoate, 4-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-benzoic acid methyl ester |
| Clave InChI | HAPIXNBOBZHNCA-UHFFFAOYSA-N |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 5-(Methoxycarbonyl)-2-methylphenylboronic acid pinacol ester
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RU– Solo para uso en investigación