Learn More
5-Methoxy-N,N-dimetil-1H-indol-3-ethan-Alpha,Alpha,Alpha,Beta,Beta-d4-amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Methoxy-N,N-dimethyl-1H-indole-3-ethan-alpha,alpha,beta,beta-d4-amine |
| CAS | 66521-37-7 |
| Fórmula molecular | C13 D4 H14 N2 O |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 5-methoxy-N,N-dimethyl-1H-Indole-3-ethan-alpha,alpha,beta,beta-d4-amine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H18N2O/c1-15(2)7-6-10-9-14-13-5-4-11(16-3)8-12(10)13/h4-5,8-9,14H,6-7H2,1-3H3/i6D2,7D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(N(C)C)C([2H])([2H])c1c[nH]c2ccc(OC)cc12 |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,2-tetradeuterio-2-(5-metaxi-1H-indol-3-il)-N,N-dimetiletanola |
| Peso molecular (g/mol) | 222.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.167 |