Learn More
Clorhidrato de 5-metoxi-N,N-diisopropiltriptamina-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Methoxy-N,N-diisopropyltryptamine-d4 Hydrochloride |
| CAS | 1215558-26-1 |
| Fórmula molecular | C6 H9 N5 O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 5-Methoxy-N,N-bis(1-methylethyl)-1H-indole-3-ethanamine-d4 Hydrochloride, 3-[2-(Diisopropylamino)ethyl-d4]-5-methoxyindole Hydrochloride, 5-MeO-DIPT-d4, Foxy-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H9N5O4/c7-3(12)1-2(10-11-6(8)15)5(14)9-4(1)13/h9-10,13-14H,(H2,7,12)(H3,8,11,15) |
| SMILES | NC(=O)NNc1c(O)[nH]c(O)c1C(=O)N |
| Nombre IUPAC | 4-(2-carbamoilhidrazinil)-2,5-dihidroxi-1H-pirrol-3-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 215.167 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.065 |