Learn More
5-metoxi-N,N-bis(1-metiletil)-alfa-oxo-1H-indol-3-acetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Methoxy-N,N-bis(1-methylethyl)-alpha-oxo-1H-indole-3-acetamide |
| CAS | 2426-22-4 |
| Fórmula molecular | C17H22N2O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | N,N-Diisopropyl-5-methoxyindole-3-glyoxylamide, 5-Methoxy-N,N-bis(1-methylethyl)-alpha-oxo-1H-indole-3-acetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H22N2O3/c1-10(2)19(11(3)4)17(21)16(20)14-9-18-15-7-6-12(22-5)8-13(14)15/h6-11,18H,1-5H3 |
| SMILES | COc1ccc2[nH]cc(C(=O)C(=O)N(C(C)C)C(C)C)c2c1 |
| Nombre IUPAC | 2-(5-metoxi-1H-indol-3-il)-2-oxo-N,N-di(propan-2-il)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 302.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 302.163 |