Learn More
5-Methoxy-N-methyl-N-(1-metiletil)-Alfa-oxo-1H-indol-3-acetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Methoxy-N-methyl-N-(1-methylethyl)-alpha-oxo-1H-indole-3-acetamide |
| CAS | 850032-61-0 |
| Fórmula molecular | C15H18N2O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H18N2O3/c1-9(2)17(3)15(19)14(18)12-8-16-13-6-5-10(20-4)7-11(12)13/h5-9,16H,1-4H3 |
| SMILES | COc1ccc2[nH]cc(C(=O)C(=O)N(C)C(C)C)c2c1 |
| Nombre IUPAC | 2-(5-metaxi-1H-indol-3-il)-N-metil-2-oxo-N-propano-2-ilacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 274.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 274.1317 |