Learn More
5-(Metoxi-d3)-2-mercaptobenzimidazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(Methoxy-d3)-2-mercaptobenzimidazole |
| CAS | 922730-86-7 |
| Fórmula molecular | C8H5D3N2OS |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1,3-Dihydro-5-methoxy-2H-benzimidazole-2-thione-d3, 2-Mercapto-5-methoxy-1H-benzimidazole-d3, 2-Mercapto-5-methoxybenzimidazole-d3, 5-Methoxy-1H-benzimidazole-2-thiol-d3, 5-Methoxy-2-benzimidazolethiol-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8N2OS/c1-11-5-2-3-6-7(4-5)10-8(12)9-6/h2-4H,1H3,(H2,9,10,12)/i1D3 |
| SMILES | SC1=NC2=C(N1)C=CC(OC([2H])([2H])[2H])=C2 |
| Nombre IUPAC | 5-(metoxi-d3)-1H-benzo[d]imidazol-2-tiol |
| Peso molecular (g/mol) | 183.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.05 |