Learn More
Clorhidrato de 5-metoxi-alfa-metiltriptamina (5-MeO-AMT HCl) 1,0 mg/ml en metanol (como base libre), LoGiCal
Código de producto. 30458397
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30458397 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30458397 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP1422.0901
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nombre del producto químico o material 5-Methoxy-alpha-methyltryptamine Hydrochloride
CAS 1016-44-0
Nombres de analitos o componentes 5-Methoxy-alpha-methyltryptamine Hydrochloride
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Fórmula molecular C12 H16 N2 O . Cl H
Concentración 1 mg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 5-Methoxy-α-methyl-1H-indole-3-ethanamine Hydrochloride (1:1), 5-Methoxy-α-methyltryptamine Hydrochloride, 3-(2-Aminopropyl)-5-methoxyindole Hydrochloride (6CI,7CI,8CI)
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16N2O.ClH/c1-8(13)5-9-7-14-12-4-3-10(15-2)6-11(9)12;/h3-4,6-8,14H,5,13H2,1-2H3;1H
Tipo de solución Solución única
SMILES Cl.COc1ccc2[nH]cc(CC(C)N)c2c1
Nombre IUPAC 1-(5-metoxi-1H-indol-3-il)propan-2-amina;clorhidrato
Solvent or Matrix Metanol
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 240.729
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 240,103 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.