Learn More
5-metoxi-a-oxo-6-(fenilmetoxi)-1H-indol-3-acetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Methoxy-alpha-oxo-6-(phenylmethoxy)-1H-indole-3-acetamide |
| CAS | 4790-22-1 |
| Fórmula molecular | C18 H16 N2 O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 6-(Benzyloxy)-5-methoxyindole-3-glyoxylamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H16N2O4/c1-23-15-7-12-13(17(21)18(19)22)9-20-14(12)8-16(15)24-10-11-5-3-2-4-6-11/h2-9,20H,10H2,1H3,(H2,19,22) |
| SMILES | COc1cc2c(c[nH]c2cc1OCc3ccccc3)C(=O)C(=O)N |
| Nombre IUPAC | 2-(5-metoxi-6-fenilmetoxi-1H-indol-3-il)-2-oxoacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 324.331 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 324.111 |