Learn More
5-Metoxi-7-metilindol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15429638
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15429638 1 g 1 g
15449638 250 mg 250 miligramos
15439638 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15429638 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63123.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 61019-05-4 | C10H11NO | 161.204 g/mol
5-Methoxy-7-methylindole is employed as a intermediate for chemical research and pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El5-metoxi-7-metilindol se emplea como intermediario para la investigación química y farmacéutica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61019-05-4
Fórmula molecular C10H11NO
Peso molecular (g/mol) 161.204
Número MDL MFCD09027022
Clave InChI YGPVRHHGKCQSIL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methoxy-7-methylindole, 1h-indole, 5-methoxy-7-methyl, ksc612k7l, 5-methoxy7-methyl-1h-indole
PubChem CID 12338917
Nombre IUPAC 5-metoxi-7-metil-1H-indole
SMILES CC1=C2C(=CC(=C1)OC)C=CN2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methoxy-7-methylindole
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.2
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido