Learn More
5-metoxi-4-(fenilmetoxi)-1H-indol-3-acetonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Methoxy-4-(phenylmethoxy)-1H-indole-3-acetonitrile |
| CAS | 2433-37-6 |
| Fórmula molecular | C18H16N2O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-(Benzyloxy)-5-methoxyindole-3-acetonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H16N2O2/c1-21-16-8-7-15-17(14(9-10-19)11-20-15)18(16)22-12-13-5-3-2-4-6-13/h2-8,11,20H,9,12H2,1H3 |
| SMILES | N#CCC1=CNC2=C1C(OCC3=CC=CC=C3)=C(OC)C=C2 |
| Nombre IUPAC | 2-(4-(benciloxi)-5-metoxi-1H-indol-3-il)acetonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 292.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 292.12 |