Learn More
5-Metoxi-2-(trifluorometil)piridina, Thermo Scientific™
Código de producto. 10515660
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10515660 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
1 options
Código de producto. 10515660 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00192DE
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)pyridine
CAS 216766-13-1
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C7H6F3NO
Número MDL MFCD09864699
Cantidad 5 g
Sinónimo 5-methoxy-2-trifluoromethyl pyridine, 5-methoxy-2-trifluoromethyl-pyridine, pubchem23560, 3-methoxy-6-trifluoromethylpyridine, 3-methoxy-6-trifluoromethyl pyridine, pyridine,5-methoxy-2-trifluoromethyl
Clave InChI MRHJZBSCOLVMGA-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CN=C(C=C1)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 5-metoxi-2-(trifluorometil)piridina
Peso molecular (g/mol) 177.13
PubChem CID 22000196
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.13
Porcentaje de pureza 97%