Learn More
5-Metoxi-2-(trifluorometil)piridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15425337
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15425337 5 g 5 g
15415337 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15425337 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32586.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 216766-13-1 | C7H6F3NO | 177.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 216766-13-1
Fórmula molecular C7H6F3NO
Peso molecular (g/mol) 177.13
Número MDL MFCD09864699
Clave InChI MRHJZBSCOLVMGA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methoxy-2-trifluoromethyl pyridine, 5-methoxy-2-trifluoromethyl-pyridine, pubchem23560, 3-methoxy-6-trifluoromethylpyridine, 3-methoxy-6-trifluoromethyl pyridine, pyridine,5-methoxy-2-trifluoromethyl
PubChem CID 22000196
Nombre IUPAC 5-metoxi-2-(trifluorometil)piridina
SMILES COC1=CN=C(C=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)pyridine
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.13
Porcentaje de pureza 97%