Learn More
5-Methoxy-2-tetralone, TRC
Código de producto. 30478218
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30478218 5 g 5 g
30469883 25 g 25 g
30474026 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30478218 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2687055G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32940-15-1
Fórmula molecular C11H12O2
Peso molecular (g/mol) 176.21
Sinónimo 3,4-Dihydro-5-methoxy-2(1H)-naphthalenone, 2-Oxo-5-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 3,4-Dihydro-5-methoxy-2(1H)-naphthalenone, 5-Methoxy-beta-tetralone, NSC 88880
Nombre IUPAC 5-metaxi-3,4-dihidro-1H-naftalen-2-una
SMILES COc1cccc2CC(=O)CCc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methoxy-2-tetralone
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12O2/c1-13-11-4-2-3-8-7-9(12)5-6-10(8)11/h2-4H,5-7H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.0837