Learn More
5-metoxi-2-nitrofenol, TRC
Código de producto. 30480579
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30480579 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30480579 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2655351G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methoxy-2-nitrophenol
CAS 704-14-3
Fórmula molecular C7H7NO4
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-Hydroxy-4-methoxynitrobenzene, 2-Nitro-5-methoxyphenol, 3-Methoxy-6-nitrophenol, NSC 1167
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7NO4/c1-12-5-2-3-6(8(10)11)7(9)4-5/h2-4,9H,1H3
SMILES COc1ccc(c(O)c1)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 5-metoxi-2-nitrofenol
Peso molecular (g/mol) 169.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.0375